Anti-HIF1 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIF1A/84]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248827-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248827-100
Anti-HIF1 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIF1A/84]
Anticorps
Mouse monoclonal [HIF1A/84] antibody to HIF1 alpha for flow cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HIF1 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: HIF1A/84
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité