Anti-HLA DP + DQ + DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CR3/43]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248841-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248841-100
Anti-HLA DP + DQ + DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CR3/43]
Anticorps
Mouse monoclonal [CR3/43] antibody to HLA DP + DQ + DR for ELISA, flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: ELISA: 2 to 4 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DP + DQ + DR
Clonality: Monoclonal
Clone: CR3/43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité