Anti-HLA DRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19-26.1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248849-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248849-100
Anti-HLA DRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19-26.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [19-26.1] antibody to HLA DRA for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA DRA
Clonality: Monoclonal
Clone: 19-26.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité