Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody [clone: ALi 12-28]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248869-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248869-100
Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody [clone: ALi 12-28]
Anticorps
Mouse monoclonal [ALi 12-28] antibody to APC for ELISA, flow cytometry, IF and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: APC
Clonality: Monoclonal
Clone: ALi 12-28
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité