Anti-HSP27 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSPB1/6490R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248877-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248877-100
Anti-HSP27 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSPB1/6490R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HSPB1/6490R] antibody to HSP27 for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HSP27
Clonality: Recombinant
Clone: HSPB1/6490R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité