Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP60 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHSPD1/6495]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248882-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248882-100
Anti-HSP60 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHSPD1/6495]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rHSPD1/6495] antibody to HSP60 for WB and IHC-P with samples derived from human, monkey, mouse, rat, hamster, guinea pig and chicken.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP60
Clonality: Recombinant
Clone: rHSPD1/6495
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, Hamster, Guinea Pig, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité