Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP60 Mouse Recombinant Antibody [clone: rGROEL/780]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248889-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248889-100
Anti-HSP60 Mouse Recombinant Antibody [clone: rGROEL/780]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rGROEL/780] antibody to HSP60 for WB and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, hamster, sheep, rabbit, bovine, canine, porcine, monkey, chicken, xenopus laevis and drosophila.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 0,25 to 0,5 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP60
Clonality: Recombinant
Clone: rGROEL/780
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Sheep, Rabbit, Bovine, Dog, Porcine, Monkey, Chicken, Xenopus laevis, Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité