Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P2A4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248905-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248905-100
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P2A4]
Anticorps
Mouse monoclonal [P2A4] antibody to ICAM1 for functional studies, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Functional studies, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: P2A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité