Anti-Interferon alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2-48]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248917-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248917-100
Anti-Interferon alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2-48]
Anticorps
Mouse monoclonal [2-48] antibody to Interferon alpha 1 for flow cytometry, WB, IHC and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Interferon alpha 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2-48
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité