Anti-Kappa Light Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: Kap-56]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248983-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248983-100
Anti-Kappa Light Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: Kap-56]
Anticorps
Mouse monoclonal [Kap-56] antibody to Kappa Light Chain for flow cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Kappa Light Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: Kap-56
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité