Anti-Lambda Light Chain Mouse Recombinant Antibody [clone: rLLC/1738]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA248999-100EA 500 EUR InStock
ANTIA248999-100
Anti-Lambda Light Chain Mouse Recombinant Antibody [clone: rLLC/1738]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rLLC/1738] antibody to Lambda Light Chain for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Lambda Light Chain
Clonality: Recombinant
Clone: rLLC/1738
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité