Anti-Integrin alpha E Rabbit Recombinant Antibody [clone: ITGAE/3904R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249061-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249061-100
Anti-Integrin alpha E Rabbit Recombinant Antibody [clone: ITGAE/3904R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ITGAE/3904R] antibody to Integrin alpha E for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha E
Clonality: Recombinant
Clone: ITGAE/3904R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité