Anti-Integrin alpha V Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGAV/1610]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249070-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249070-100
Anti-Integrin alpha V Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGAV/1610]
Anticorps
Mouse monoclonal [ITGAV/1610] antibody to Integrin alpha V for ELISA, flow cytometry, IF and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, WB
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha V
Clonality: Monoclonal
Clone: ITGAV/1610
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité