Anti-Integrin beta 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGB3/2145]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249082-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249082-100
Anti-Integrin beta 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGB3/2145]
Anticorps
Mouse monoclonal [ITGB3/2145] antibody to Integrin beta 3 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Integrin beta 3
Clonality: Monoclonal
Clone: ITGB3/2145
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité