Anti-Cytokeratin 7 Mouse Recombinant Antibody [clone: rOV-TL12/30]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249133-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249133-100
Anti-Cytokeratin 7 Mouse Recombinant Antibody [clone: rOV-TL12/30]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rOV-TL12/30] antibody to Cytokeratin 7 for WB, flow cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 7
Clonality: Recombinant
Clone: rOV-TL12/30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité