Anti-Cytokeratin 8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249154-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249154-100
Anti-Cytokeratin 8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Anticorps
Mouse monoclonal [C-43] antibody to Cytokeratin 8 for IF, WB and IHC-P with samples derived from human, sheep, rabbit, bovine and porcine.
  • Validated applications: IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8
Clonality: Monoclonal
Clone: C-43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Sheep, Rabbit, Bovine, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité