Anti-Cytokeratin 15 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT15/2103R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249183-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249183-100
Anti-Cytokeratin 15 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT15/2103R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT15/2103R] antibody to Cytokeratin 15 for flow cytometry and IHC-P with samples derived from human, rat and bovine.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 15
Clonality: Recombinant
Clone: KRT15/2103R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité