Anti-Cytokeratin 16 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT16/1714]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249187-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249187-100
Anti-Cytokeratin 16 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT16/1714]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT16/1714] antibody to Cytokeratin 16 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 16
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT16/1714
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité