Anti-Cytokeratin 17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249189-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249189-100
Anti-Cytokeratin 17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E3]
Anticorps
Mouse monoclonal [E3] antibody to Cytokeratin 17 for flow cytometry, IF, WB and IHC with samples derived from human, rat, bovine, goat and porcine.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 17
Clonality: Monoclonal
Clone: E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Rat, Bovine, Goat, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité