Anti-Cytokeratin 17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT17/778]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249191-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249191-100
Anti-Cytokeratin 17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KRT17/778]
Anticorps
Mouse monoclonal [KRT17/778] antibody to Cytokeratin 17 for IHC-P with samples derived from human, rat, bovine, goat and porcine.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 17
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT17/778
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Rat, Bovine, Goat, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité