Anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DA7]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249196-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249196-100
Anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DA7]
Anticorps
Mouse monoclonal [DA7] antibody to Cytokeratin 18 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Monoclonal
Clone: DA7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité