Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2808R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249205-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249205-100
Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2808R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT18/2808R] antibody to Cytokeratin 18 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: KRT18/2808R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité