Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT19/1959R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249218-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249218-100
Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT19/1959R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT19/1959R] antibody to Cytokeratin 19 for WB and IHC-P with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 19
Clonality: Recombinant
Clone: KRT19/1959R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité