Anti-LSP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LSP1/3042]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249238-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249238-100
Anti-LSP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LSP1/3042]
Anticorps
Mouse monoclonal [LSP1/3042] antibody to LSP1 for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: LSP1
Clonality: Monoclonal
Clone: LSP1/3042
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité