Anti-EpCAM Mouse Recombinant Antibody [clone: rMOC-31]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249250-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249250-100
Anti-EpCAM Mouse Recombinant Antibody [clone: rMOC-31]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rMOC-31] antibody to EpCAM for IF and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IF, IHC
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Recombinant
Clone: rMOC-31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité