Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myelin Basic Protein Rat Monoclonal Antibody [clone: MBP/4273]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249286-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249286-100
Anti-Myelin Basic Protein Rat Monoclonal Antibody [clone: MBP/4273]
Anticorps
Rat monoclonal [MBP/4273] antibody to Myelin basic protein for ELISA, ICC, WB, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, sheep, rabbit, guinea pig, bovine, canine, porcine and apteronotus leptorhynchus.

  • Validated applications: ELISA, ICC, WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: ICC: 0,5 to 1 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Myelin Basic Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: MBP/4273
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino acids 82 to 87
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Guinea Pig, Bovine, Dog, Porcine, Apteronotus leptorhynchus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité