Anti-CD146 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCAM/3179]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249297-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249297-100
Anti-CD146 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCAM/3179]
Anticorps
Mouse monoclonal [MCAM/3179] antibody to CD146 for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: CD146
Clonality: Monoclonal
Clone: MCAM/3179
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité