Anti-CD99 Mouse Recombinant Antibody [clone: rMIC2/3317]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249333-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249333-100
Anti-CD99 Mouse Recombinant Antibody [clone: rMIC2/3317]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rMIC2/3317] antibody to CD99 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Recombinant
Clone: rMIC2/3317
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité