Anti-MMP3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MMP3/1994R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249372-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249372-100
Anti-MMP3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MMP3/1994R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MMP3/1994R] antibody to MMP3 for ELISA, flow cytometry and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MMP3
Clonality: Recombinant
Clone: MMP3/1994R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité