Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: MYC275 + MYC909]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249454-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249454-100
Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: MYC275 + MYC909]
Anticorps
Mouse monoclonal [MYC275 + MYC909] antibody to c-Myc for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: c-Myc
Clonality: Monoclonal
Clone: MYC275 + MYC909
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité