Anti-c-Myc Rabbit Recombinant Antibody [clone: MYC2895R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249457-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249457-100
Anti-c-Myc Rabbit Recombinant Antibody [clone: MYC2895R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MYC2895R] antibody to c-Myc for ELISA, flow cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: c-Myc
Clonality: Recombinant
Clone: MYC2895R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité