Anti-n-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: NMYC-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249458-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249458-100
Anti-n-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: NMYC-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [NMYC-1] antibody to n-Myc for IF and WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IF, WB
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: n-Myc
Clonality: Monoclonal
Clone: NMYC-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité