Anti-CD31 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC/70A]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249604-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249604-100
Anti-CD31 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC/70A]
Anticorps
Mouse monoclonal [JC/70A] antibody to CD31 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, cynomolgus monkey and rabbit.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Monoclonal
Clone: JC/70A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Cynomolgus Monkey, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité