Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myelin PLP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PLP1/4259]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249638-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249638-100
Anti-Myelin PLP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PLP1/4259]
Anticorps
Mouse monoclonal [PLP1/4259] antibody to Myelin PLP for IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, tenerife lizard and cow.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Myelin PLP
Clonality: Monoclonal
Clone: PLP1/4259
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Tenerife Lizard, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité