Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PMS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PMS2/4373R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249640-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249640-100
Anti-PMS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PMS2/4373R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PMS2/4373R] antibody to PMS2 for flow cytometry, WB, IF and IP with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, WB: 0,5 to 1,0 µg/ml, IF: 0,5 to 1 µg/ml, IP: 0,5 to 1 µg/500 µg protein

Type: Primary
Antigen: PMS2
Clonality: Recombinant
Clone: PMS2/4373R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité