Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytochrome C Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM389]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249644-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249644-100
Anti-Cytochrome C Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM389]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM389] antibody to Cytochrome C for WB and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, horse, canine, pigeon, frog and drosophila.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Cytochrome C
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM389
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Horse, Dog, Pigeon, Frog, Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité