Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Podocalyxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249650-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249650-100
Anti-Podocalyxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]
Anticorps
Mouse monoclonal [3D3] antibody to Podocalyxin for flow cytometry, IF, IP, WB and IHC-P with samples derived from human, rabbit and rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IP, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IP: 1 to 2 µg/500 µg protein, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Podocalyxin
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité