Anti-Cytokeratin 20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM140]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249671-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249671-100
Anti-Cytokeratin 20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM140]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM140] antibody to Cytokeratin 20 for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 20
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM140
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité