Anti-TMEM16A Mouse Monoclonal Antibody [clone: DG1/447 + DOG-1.1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249697-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249697-100
Anti-TMEM16A Mouse Monoclonal Antibody [clone: DG1/447 + DOG-1.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [DG1/447 + DOG-1.1] antibody to TMEM16A for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TMEM16A
Clonality: Monoclonal
Clone: DG1/447 + DOG-1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité