Anti-TMEM16A Rabbit Recombinant Antibody [clone: DG1/2564R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249702-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249702-100
Anti-TMEM16A Rabbit Recombinant Antibody [clone: DG1/2564R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DG1/2564R] antibody to TMEM16A for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TMEM16A
Clonality: Recombinant
Clone: DG1/2564R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité