Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: B2M/1118]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249748-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249748-100
Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: B2M/1118]
Anticorps
Mouse monoclonal [B2M/1118] antibody to beta 2 Microglobulin for flow cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta 2 Microglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone: B2M/1118
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité