Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B11 + PD7/26]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249809-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249809-100
Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B11 + PD7/26]
Anticorps
Mouse monoclonal [2B11 + PD7/26] antibody to CD45 for flow cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human and canine.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B11 + PD7/26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité