Anti-CD45RB Rabbit Recombinant Antibody [clone: PTPRC/2877R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249819-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249819-100
Anti-CD45RB Rabbit Recombinant Antibody [clone: PTPRC/2877R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PTPRC/2877R] antibody to CD45RB for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD45RB
Clonality: Recombinant
Clone: PTPRC/2877R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité