Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: RORC/2941]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249911-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249911-100
Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: RORC/2941]
Anticorps
Mouse monoclonal [RORC/2941] antibody to ROR gamma for flow cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ROR gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: RORC/2941
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité