Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1/61]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249917-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249917-100
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1/61]
Anticorps
Mouse monoclonal [S1/61] antibody to S100A1 for IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: S1/61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité