Anti-S100A4 Mouse Recombinant Antibody [clone: rS100A4/1481]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249923-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249923-100
Anti-S100A4 Mouse Recombinant Antibody [clone: rS100A4/1481]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rS100A4/1481] antibody to S100A4 for flow cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: S100A4
Clonality: Recombinant
Clone: rS100A4/1481
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité