Anti-S100A4 Rabbit Recombinant Antibody [clone: S100A4/2750R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249924-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249924-100
Anti-S100A4 Rabbit Recombinant Antibody [clone: S100A4/2750R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [S100A4/2750R] antibody to S100A4 for WB, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: S100A4
Clonality: Recombinant
Clone: S100A4/2750R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité