Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 47-8D3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA249931-100EA 500 EUR InStock
ANTIA249931-100
Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 47-8D3]
Anticorps
Mouse monoclonal [47-8D3] antibody to Calprotectin for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human and rat.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Calprotectin
Clonality: Monoclonal
Clone: 47-8D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité