Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5-Methylcytosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5MC-CD]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250-100EA 445 EUR InStock
ANTIA250-100
Anti-5-Methylcytosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5MC-CD]
Anticorps
Mouse monoclonal (5MC-CD) antibody to 5-Methylcytosine for ICC/IF, southern blot and FC with samples derived from DNA with 5-Methylcytosine (methylated DNA) and any species..

  • Validated applications: ICC/IF, Southern Blot, FC
  • Recommended dilutions: ICC/IF: 1:50 to 1:100

Type: Primary
Antigen: 5-Methylcytosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 5MC-CD
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: DNA with 5-Methylcytosine (methylated DNA), any species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité