Anti-beta III Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPTBN2/1583]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250045-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250045-100
Anti-beta III Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPTBN2/1583]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPTBN2/1583] antibody to beta III Spectrin for flow cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta III Spectrin
Clonality: Monoclonal
Clone: SPTBN2/1583
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité